Learn More
3M™ Überbrille aus Polycarbonat, Serie 2800
153.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
153.00 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
153.00 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Beschreibung
- Entwickelt zur Verwendung über den meisten Korrekturbrillen mit minimaler Beeinflussung
- Starkes Polycarbonatglas mit kratzfester Beschichtung für erhöhte Haltbarkeit
- Bietet eine ausgezeichnete Abdeckung und ausgezeichnetes Sichtfeld, kombiniert mit einem hohen Aufprallschutz
- Einstellbare Bügellänge (vier Positionen) für optimalen Tragekomfort und Passform
- Geneigte Gläser für einfaches Anpassen und maximalen Tragekomfort
- Weiche Bügel mit geringem Profil für Tragekomfort und minimale Beeinflussung von Korrekturbrillen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001 |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konstruktion, Pharmazeutika |
Rahmenfarbe | Dunkelblau |
Art des Seitenschilds | Verstellbar |
Lens Material | Polycarbonat |