Learn More
Epredia™ Shandon™ gerade scharfe/scharfe Präparierschere
Für Präzision und die Qualität schneiden Sie mit der Epredia™ Shandon™ geraden scharfen/scharfen Präparierschere, in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Marke:  Epredia™ 28301
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15654444
  • 23.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Präzision und die Qualität schneiden Sie mit der Thermo Scientific™ Shandon™ geraden scharfen/scharfen Präparierschere, in Premium- und Standardausführung erhältlich.
  • Entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt.
  • Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Normen, damit wir das bestmögliche Produkt anbieten können.
  • Garantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
Spezifikation
Spezifikation
Präparierschere
Standard
11,4 cm
Gerade
4,5 in.
Spitz/spitz