Learn More
Gilson™ PIPETMAN G Kit mit 4 Pipetten
PIPETMAN G bietet mit einem neu entwickelten Kolben, der die erforderliche Kraft für das Absaugen und Abfüllen von Flüssigkeiten erheblich reduziert, einen neuen Komfort in der Gilson™ Pipettenserie. Dies ist ein Vorteil bei längeren Pipettiervorgängen, weil es die übliche Belastung der Hand verringert.
Marke: Gilson™ F167360
996.55 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.80000kg
Beschreibung
- Enthält: 4 PIPETMAN G Pipetten (P2G, P20G, P200G und P1000G), 3 Gestelle mit PIPETMAN DIAMOND Spitzen in zertifizierter Qualität (D10L, D200 und D1000), 4 SINGLE™ Einzelpipettenhalter und 1 Gilson-Pipettieranleitung
- Dieselbe bewährte Haltbarkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit wie PIPETMAN Classic
- Ermöglicht ein Pipettieren mit sehr niedrigem Kraftaufwand (durchschnittlich 3 Newton).
- Lebenslange Garantie
- Manuelle Luftverdrängung
Spezifikation
Polypropylen | |
1 | |
Pipettensatz mit manueller Luftverdrängung |
Pipetman™ G | |
Pipetman™ G | |
0.2 bis 2 μl, 100 bis 1000 μl, 2 bis 20 μl, 20 bis 200 μl |