Learn More
Wasserstoffperoxid, 30 % (zertifiziertes ACS), Thermo Scientific™
Catalog Number 15686804
86.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7722-84-1, 7732-18-5
H2O2
34.014
MFCD00011333
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
784
CHEBI:16240
Wasserstoffperoxid
OO
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7722-84-1, 7732-18-5
H2O2
34.014
MFCD00011333
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
784
CHEBI:16240
Wasserstoffperoxid
OO
Hydrogen Peroxide, 30% (Certified ACS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hydrogen Peroxide, 30%
Farbe Farblos
Siedepunkt 108°C
Schmelzpunkt -33°C
Prozentgehaltsbereich 29.0 to 32.0 %
Dichte 1.110g/cm³
Formelmasse 34
Reinheit (%) 29.0 to 32.0%
Güte ACS-zertifiziert
Identifizierung Pass test
Verpackung Poly-Flasche
Rückstand nach Verdampfung 0.002 % max.
Dampfdruck 23mmHg at 30°C
Hinweise zur Zersetzung Decomposes information: >125°C
pH 3.3
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
Vedi altri risultati Mostra meno risultati