Learn More
Cytiva Rundfilter 1574
Verfügt über eine hohe Nassfestigkeit und eine sehr geringe Freisetzung von Fasern. Whatman™ Filterpapier Gütegrad 1574 ist ein mittelschnelles Filterpapier mit guter chemischer Beständigkeit. Erhältlich als flache Kreise oder vorgefaltet zur Vergrößerung der Oberfläche bei Verwendung in konischen Filtern.
48.50 € - 1435.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 90 g/m2 |
---|---|
Beschreibung | Hohe Nassfestigkeit, gute chemische Beständigkeit, sehr geringe Freisetzung von Fasern |
Particle Retention | 7 bis 12 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | Mittelschnell (Herzberg 85 s) |
Güte | 1574 |
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12414302
|
Cytiva
10314843 |
Vorgefaltet | 110 mm |
48.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12404302
|
Cytiva
10314828 |
Scheibe | 685 mm |
1435.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Beständig gegen:
- Schwefel- und Salpetersäurelösungen: bis zu 40 % bei 50 °C
- Salzsäure: bis zu 10 % bei 100 °C, 20 % bei 60 °C oder 25 % bei 20 °C
- Laugen: bis zu 10 % bei 20 °C
Spezifikation
90 g/m2 | |
7 bis 12 μm | |
1574 | |
160 μm |
Hohe Nassfestigkeit, gute chemische Beständigkeit, sehr geringe Freisetzung von Fasern | |
Mittelschnell (Herzberg 85 s) | |
100/Pckg. | |
Filterpapier |