Learn More
MP Biomedicals™ pZerve Cryokonservierungslösung
Eine Kryokonservierungslösung, die kein Dimethylsulfoxid (DMSO) und kein Serum enthält.
Marke: MP Biomedicals™ 0920303M2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
pZerve wurde erfolgreich mit einer Vielzahl von Zelltypen eingesetzt, darunter Mastzellen, dendritische und mesenchymale Zellen. Es kann für Zellen verwendet werden, die in serumfreiem oder serumhaltigem Medium kultiviert werden.
Spezifikation
Bei 2 °C bis 8 °C lagern | |
Lösung | |
Kryokonservierung |
pZerve Medien für die Kryokonservierung | |
Medien für die Kryokonservierung | |
60 mL |