Learn More
3M™ Jupiter™ Gebläseatemschutzfilter
Für den Einsatz mit dem Jupiter Gebläse-Atemschutzsystem. Die 3M Jupiter™ Gebläse-Atemschutzfilter sind in vielen verschiedenen Ausführungen zum Schutz vor Gas oder Partikeln lieferbar.
Marke: 3M™ 7000006599
92.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.92700kg
Beschreibung
Filter sind mit der Jupiter Powered Air Turbo-Einheit zu verwenden.Spezifikation
A2BEK1P. | |
Kombiniert Gas und Dampf und Partikel | |
Jupiter™ gebläseunterstütztes Atemschutzgerät | |
Je 1 |