Learn More
OHAUS™ Wippschüttler
OHAUS™ Wippschüttler für eine Vielzahl von Anwendungen, für die eine wippende Bewegung ideal ist.
Marke: OHAUS™ 30391961
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.60000kg
Beschreibung
- Digitale Steuerung
- Ideal für Zellkulturarbeiten
- Entwickelt für den Einsatz unter verschiedensten Umgebungsbedingungen
- Elektronische Neigungseinstellung von 0 bis 15° während des Betriebs des Geräts
- Anzeige für Drehzahl, Neigungswinkel und Laufzeit
- Timer mit akustischem Alarm
- Analogsteuerung
- Einfache und wirtschaftliche Option für alle erforderlichen Schaukelvorgänge
- Ideal für Zellkultur- und Blotting-Anwendungen sowie für den Einsatz unter verschiedensten Umgebungsbedingungen
- Lieferung mit einer rutschfesten 356 x 279 mm Gummimatte
- Variable Steuerung für Drehzahl, Neigung und Laufzeit
- Kapazität von 7.3 kg
- Das Zwei-Stufen-Modell verdoppelt die nutzbare Kapazität
Spezifikation
0 bis 15 ° | |
1 bis 75 U/min | |
-10°bis +60 °C | |
Wiegeschüttler, 2 Stufe | |
EU-Stecker | |
16,80 in. | |
35.6 x 27.9 cm | |
5,50 in. | |
16,80 in. | |
11,00 in. | |
Analog | |
2 Stufe |
7,3 kg | |
230 V, 50/60 Hz, 0,065 A | |
0,065 A | |
CE, TUV | |
Aluminiumplattform | |
42,50 cm | |
42,5 x 25,4 x 14 cm | |
14 cm | |
42,50 cm | |
27,90 cm | |
SHRK07AL2, EU | |
1 bis 120 min |