Learn More
Ohaus™ Frontier™ 5000 Serie Mini-Zentrifuge
Leistungsstarke und praktische Mini-Zentrifuge für einfache und schnelle Life-Science-Trennanwendungen .
Marke: Ohaus™ 30134156
229.88 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21929" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.10000kg
Beschreibung
- Kleine, aber leistungsstarke Mini-Zentrifuge für einfache und schnelle Flüssigkeitstrennung.
- Kann 8-Streifenröhrchen von 0.2 ml oder 32 einzelne PCR-Röhrchen aufnehmen.
- Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Adapter können auch 0.2 ml- und 0.5 ml-Röhrchen im Röhrchenrotor mit 8 Plätzen untergebracht werden.
- Leiser, sicherer und einfacher Betrieb für Ihre täglichen schnellen Spin-down-Anwendungen.
Spezifikation
2.000 × g | |
Adapter für 0.2 ml- und 0.5 ml-Röhrchen | |
Zentrifuge, Mini, FC5306, EU | |
168,00 x 150,00 x 128,000 mm | |
168,00 mm | |
0 bis 6.000 U/min | |
128,000 x 150,00 x 168,00 mm | |
Frontier™ 5000 Serie Mini | |
Winkel 8x 1,5 ml/2,0 ml, Winkelrotor 4x 8-Platz-PCR-Streifen |
Kein Display | |
CEFCCTUV | |
100/240 V | |
6,60 in. | |
FC5306 | |
Kontinuierlich | |
1.1 kg | |
120/240 V |