Learn More
Ohaus™ Frontier&trade Multi Pro Zentrifuge der Serie 5000
Leistungsstarke und vielseitige Universalzentrifuge, geeignet für praktisch jede Laboranwendung.
Marke: Ohaus™ 30314812
3790.50 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 43.00000kg
Beschreibung
- Entwickelt für den universellen Einsatz in Forschungs-, Industrie- und klinischen Labors.
- Kann für den kundenspezifischen Einsatz bei bestimmten Anwendungen mit unseren Rotoren und Zubehörteilen kombiniert werden.
- Erhältlich in 5 Modellen mit einer Kapazität von wenigen Mikrolitern bis 6 x 250 ml, mit Hochgeschwindigkeitsleistung bei maximalem Volumen, automatischer Rotorerkennung und Sicherheitsfunktionen.
Spezifikation
23.542 × g | |
CEFCC | |
Zentrifuge, Multi, 230 V, FC5718 | |
19,65 in. | |
200 bis 18.000 U/min | |
351,000 x 408,00 x 499,00 mm | |
QuickSpin 10 s bis 99 h 59 min 59 secContinous | |
230 V |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
455 w | |
499,00 x 408,00 x 351,000 mm | |
499,00 mm | |
Nein | |
43 kg | |
Frontier™ 5000 Serie Multi Pro-Zentrifuge |