Learn More
Ohaus™ Frontier&trade Multi Pro Zentrifuge der Serie 5000
Leistungsstarke und vielseitige Universalzentrifuge, geeignet für praktisch jede Laboranwendung.
Marke:  Ohaus™ 30314814
6564.50 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 60.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15836762
  • 6910.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt für den universellen Einsatz in Forschungs-, Industrie- und klinischen Labors.
  • Kann für den kundenspezifischen Einsatz bei bestimmten Anwendungen mit unseren Rotoren und Zubehörteilen kombiniert werden.
  • Erhältlich in 5 Modellen mit einer Kapazität von wenigen Mikrolitern bis 6 x 250 ml, mit Hochgeschwindigkeitsleistung bei maximalem Volumen, automatischer Rotorerkennung und Sicherheitsfunktionen.
Spezifikation
Spezifikation
23.542 × g
CEFCC
Zentrifuge, Multi, 230 V, FC5718R
28,78 in.
200 bis 18.000 U/min
359,000 x 407,00 x 731,00 mm
QuickSpin 10 s bis 99 h 59 min 59 secContinous
230 V
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
660 w
731,00 x 407,00 x 359,000 mm
731,00 mm
Nein
60 kg
Frontier™ 5000 Serie Multi Pro-Zentrifuge