Learn More
ACROBiosystems Human Neuroligin-4, Y-linked / NLGN4Y Protein, His Tag
Marke:  ACROBiosystems NL1-H5228-50UG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00001kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15897347
  • N.V. / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Neuroligin 4, Y-linked (NLGN4Y) a type I membrane protein that belongs to the family of neuroligins, which are cell adhesion molecules present at the postsynaptic side of the synapse, and may be essential for the formation of functional synapses. Alternatively spliced transcript variants have been found for NLGN4Y gene. NLGN4Y was expressed in fetal and adult brain, prostate, testis, pancreas. NLGN4Y is homologous with its X-linked homolog, NLGN4X.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 73.1 kDa. The protein migrates as 85-105 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_055708.3
50 µg
Gln 44 - Ser 676
Neuroligin-4, Y-linked
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Other Recombinant Proteins
73.1 kDa
Human Neuroligin-4, Y-linked, His Tag (NL1-H5228) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 44 - Ser 676 (Accession # Q8NFZ3-1).
-20°C
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / µg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE