Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für HIGHConic III-Rotor
Verschiedene Adapter für den HIGHConic III-Rotor
Marke: Thermo Scientific™ 75005808
240.72 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
Bringen Sie konische Röhrchen in den 50 ml-Bechern unter, um sie mit dem Thermo Scientific HIGHConic III Festwinkelrotor einzusetzen.
- Adapter zum Betrieb verschiedener Röhrchen im HIGHConic III Rotor
Spezifikation
Rotoradapter | |
8 x 15 ml | |
17 mm | |
15 ml-Adapter für konische Röhrchen |
Konisch | |
12 mm | |
Festwinkelrotor HIGHConic III (75005709). | |
15 ml |