Learn More
16,17-Dehydro Capsaicin, TRC
Artikelnummer. 30366448
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366448 1 mg 1 Milligramm
30350277 0.5 mg 0.50 Milligramm
30364292 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30366448 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2293251MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 509101-57-9
Summenformel C18H25NO3
Molekulargewicht (g/mol) 303.4
Synonym (6E)-N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6,8-nonadienamide
IUPAC-Name (6E)-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnona-6,8-dienamide
SMILES COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(=C)C)ccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 16,17-Dehydro Capsaicin
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H25NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,20H,1,4-5,7,9,13H2,2-3H3,(H,19,21)/b8-6+
Formelmasse 303.1834