Learn More
IBA Lifesciences CD3 Fab-TACS™ Schwerkraftkit, Maus
Für die manuelle Trennung positiver Zellen. Das Schwerkraftkit für Fab-TACS™ liefert markierungsfreie Zielzellen ohne die Verwendung von Antikörpern mit hoher Affinität und magnetischer Beads
Marke: IBA Lifesciences 6-3404-004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Magnetloses Zellisolationskit | |
1x108 Zielzellen/Säule |
4 Säulen | |
Maus |