Learn More
IBA Lifesciences CD3 Fab-TACS™ Schwerkraftkit, Maus
Für die manuelle Trennung positiver Zellen. Das Schwerkraftkit für Fab-TACS™ liefert markierungsfreie Zielzellen ohne die Verwendung von Antikörpern mit hoher Affinität und magnetischer Beads
Marke:  IBA Lifesciences 6-3404-010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16275350
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Kit ermöglicht die Auswahl von CD3 positiven T-Zellen aus Mäusemilz.
  • FAB-TACS™ Schwerkraftsäule (Kapazität: je 1x108 Zielzellen)
  • CD3 Fab-Strep, Maus
  • Puffer CI (10x)
  • Biotin-Stammlösung
  • Fab-TACS™ Schwerkraftadapter
  • Die Fab-TACS™ Schwerkraftsäule ist mit einer Strep-Tactin™ beschichteten Matrix aus Agarose in zelltauglicher Qualität gefüllt. Mit Strep markierte Fab-Fragmente (Fab-Streps) binden sich spezifisch an die Matrix. Anschließend passieren Einzelzellgewebesuspensionen die Säule. Die Zielzellen haften an der Matrix aufgrund der exklusiven Bindung der Fab-Streps an den Zielzellen. Zielungebundene Zellen werden effizient weggespült. Als letzter Schritt führt die Zugabe von Biotin zur Elution der Zielzellen und der Fab-Streps. Nach der Elution dissoziieren die Fab-Streps von selbst von den Zelloberflächen.
  • Die unmarkierten authentischen Zielzellen sind jetzt für weitere Anwendungen bereit.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    2 °C bis 8 °C
    Magnetloses Zellisolationskit
    1x108 Zielzellen/Säule
    10 Säulen
    Maus