Learn More
Memmert™ Giebelhaube aus Edelstahl, für Wnb10
Äußerst langlebige und wartungsfreundliche Abdeckhaube aus Edelstahl. Memmert™ Giebelhaube für Schüttelgerät/Peltier-Kühleinheit passt auf Schüttelgerät (14/22 und 29/45) oder Peltier-Kühleinheit.
Marke: Memmert™ W10B02642
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Langlebig
- Korrosionsbeständig
- Einfach zu reinigen
- Perfekt eingepasst
Spezifikation
Schüttelgerät 14/22 und 29/45, Peltier-Kühleinheit CDP 115, Modell 10 | |
Edelstahl | |
3 Jahre |