Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human BTLA (31-150) Protein, His, Avitag™
Biotinylated Protein
Marke:  ACROBiosystems BTA-H82E6-200ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16427239
  • N.V. / 200 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
B- and T-lymphocyte attenuator (BTLA) is also known as B- and T-lymphocyte-associated protein, CD antigen CD272. BTLA contains one Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. As a lymphocyte inhibitory receptor, BTLA / CD272 inhibits lymphocytes during immune response. BTLA / CD272 can interact with tyrosine phosphatases PTPN6/SHP-1 and PTPN11/SHP-2, and interact with TNFRSF14/HVEM.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag. The protein has a calculated MW of 17.4 kDa. The protein migrates as 28-42 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAP44003.1
200 μg
Lys 31 - Ser 150
BTLA,CD272
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE
17.4 kDa
Biotinylated Human BTLA (31-150), His,Avitag (BTA-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 31 - Ser 150 (Accession # AAP44003.1).
-20°C
BTLA
Human
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins