Learn More
ACROBiosystems Human DLL3 Protein, Fc Tag
Marke:  ACROBiosystems DL3-H5255-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16497459
  • N.V. / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Delta-like protein 3 (DLL3) is a transmembrane protein that belongs to the Delta/Serrate/Lag-2 (DSL) family of Notch ligands.May be required to divert neurons along a specific differentiation pathway. Plays a role in the formation of somite boundaries during segmentation of the paraxial mesoderm. DLL3 protein is expressed on the surface of tumor cells but not in normal adult tissues.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 75.0 kDa. The protein migrates as 60-65 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_058637.1
100 µg
Ala 27 - Leu 492
Delta3,delta-like 3 (Drosophila),delta-like protein 3,DLL3,Pudgy,SCDO1,SCDO1delta3
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / µg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE
75.0 kDa
Human DLL3, Fc Tag (DL3-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Leu 492 (Accession # Q9NYJ7-1).
-20°C
DLL3
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens