Learn More
16alpha,17-[1-Methylethylidenbis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion (Desonid), Mikromol™
Beschreibung
16alpha,17-[1-Methylethylidenbis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion (Desonid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Desonide |
| CAS | 638-94-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Desonide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C24 H32 O6 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Budesonide Imp. F (EP), Desonide, 16alpha,17-[1-Methylethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Impurity F |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H32O6/c1-21(2)29-19-10-16-15-6-5-13-9-14(26)7-8-22(13,3)20(15)17(27)11-23(16,4)24(19,30-21)18(28)12-25/h7-9,15-17,19-20,25,27H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| IUPAC-Name | 16α ,17-[1-Methylethylidenbis(oxy)]-11β ,21-DiHydroxypregna-1,4-Dien-3,20-Dion |
| Mehr anzeigen |