Learn More
17α -Acetyloxy-11β -Methyl-19-Norprogesteron, TRC
Artikelnummer. 30414486
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414486 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414486 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6865005MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norgestomet
CAS 25092-41-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C23 H32 O4
Menge 5 mg
Synonym 17alphalpha-Acetyloxy-11beta-methyl-19-norprogesterone, 19-Norpregn-4-ene-3,20-dione','17-hydroxy-11β-methyl-','acetate (8CI), (11β)-17-(Acetyloxy)-11-methyl-19-norpregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-11β-methyl-19-norpregn-4-ene-3,20-dione, Crestar, Norgestomet, Norprogesterone, SC 21009
InChI-Formel InChI=1S/C23H32O4/c1-13-12-22(4)20(9-10-23(22,14(2)24)27-15(3)25)19-7-5-16-11-17(26)6-8-18(16)21(13)19/h11,13,18-21H,5-10,12H2,1-4H3/t13-,18-,19-,20-,21+,22-,23-/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]2(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@@H]13
IUPAC-Name [(8R,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-Acetyl-11,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 372.498
Formelmasse 372.23
Reinheit (%) >95