Learn More
17α -Acetyloxy-11β -Methyl-19-Norprogesteron, TRC
Artikelnummer. 30409614
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30409614 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409614 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6865000.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norgestomet
CAS 25092-41-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C23 H32 O4
Menge 0.5 mg
Synonym 17alphalpha-Acetyloxy-11beta-methyl-19-norprogesterone, 19-Norpregn-4-ene-3,20-dione','17-hydroxy-11β-methyl-','acetate (8CI), (11β)-17-(Acetyloxy)-11-methyl-19-norpregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-11β-methyl-19-norpregn-4-ene-3,20-dione, Crestar, Norgestomet, Norprogesterone, SC 21009
InChI-Formel InChI=1S/C23H32O4/c1-13-12-22(4)20(9-10-23(22,14(2)24)27-15(3)25)19-7-5-16-11-17(26)6-8-18(16)21(13)19/h11,13,18-21H,5-10,12H2,1-4H3/t13-,18-,19-,20-,21+,22-,23-/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]2(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@@H]13
IUPAC-Name [(8R,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-Acetyl-11,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 372.498
Formelmasse 372.23
Reinheit (%) >95