Learn More
17-(Allylamino)-17-Demethoxygeldanamycin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043296
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
200 mg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
75747-14-7
C31H43N3O8
585.698
MFCD04973892
AYUNIORJHRXIBJ-MKJFUHJFSA-N
17-aag
133688938
[(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-Hydroxy-5,11-dimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-21-(prop-2-enylamino)-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamat
CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)NCC=C)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
75747-14-7
C31H43N3O8
585.698
MFCD04973892
AYUNIORJHRXIBJ-MKJFUHJFSA-N
17-aag
133688938
[(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-Hydroxy-5,11-dimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-21-(prop-2-enylamino)-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamat
CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)NCC=C)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC
Zeigt Anti-Tumor-Aktivität
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG) inhibits heat shock protein 90 (Hsp90), the expression of heat shock factor-1, and the activity of oncogenic proteins such as N-ras, Ki-ras, c-Akt, and p185erB2. In addition to its anti-tumor effects, 17-AAG also induces apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in DMSO bei 150 mg/ml; löslich in Ethanol bei 5 mg/ml. Sehr schlecht wasserlöslich
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin
Schmelzpunkt 207°C to 209°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO at 150 mg/mL; soluble in ethanol at 5 mg/ml; Very poorly soluble in water
Formelmasse 585.69
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest