Learn More
17-(Allylamino)-17-Demethoxygeldanamycin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
200 mg
Beschreibung
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG) inhibits heat shock protein 90 (Hsp90), the expression of heat shock factor-1, and the activity of oncogenic proteins such as N-ras, Ki-ras, c-Akt, and p185erB2. In addition to its anti-tumor effects, 17-AAG also induces apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in DMSO bei 150 mg/ml; löslich in Ethanol bei 5 mg/ml. Sehr schlecht wasserlöslich
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Löslich in DMSO bei 150 mg/ml; löslich in Ethanol bei 5 mg/ml. Sehr schlecht wasserlöslich
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin |
Schmelzpunkt | 207°C to 209°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 200 mg |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO at 150mg/mL; soluble in ethanol at 5mg/mL; Very poorly soluble in water |
Formelmasse | 585.69 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Fest |