Learn More
17-beta-Hydroxy Exemestane, TRC
Artikelnummer. 18082720
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18082720 1 mg 1 Milligramm
18080190 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18082720 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9423401MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122370-91-6
Summenformel C20 H26 O2
Molekulargewicht (g/mol) 298.42
Synonym Androsta-1,4-dien-3-one, 17-hydroxy-6-methylene-, (17β)-, (17β)-17-Hydroxy-6-methyleneandrosta-1,4-dien-3-one, 17-Hydroexemestane, Hydroexemestane, 17β-Hydroxy Exemestane, 17β-Hydroxyexemestane
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-6-methylidene-8,9,11,12,14,15,16,17-octahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 17beta-Hydroxy Exemestane
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H26O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16,18,22H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,18-,19+,20-/m0/s1
Formelmasse 298.1933
Reinheit (%) >95%