Learn More
17-epi-Estradiolvalerat (17alpha-Estradiolvalerat), Mikromol™
Beschreibung
17-epi-Estradiolvalerat (17alpha-Estradiolvalerat)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 17-epi-Estradiol Valerate |
| CAS | 182624-54-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 17-epi-Estradiol Valerate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C23 H32 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 17-epi-Estradiol Valerate, 17alpha-Estradiol Valerate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21-,23+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC(=O)O[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-Name | [(8R,9S,13S,14S,17R)-3-Hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoat |
| Mehr anzeigen |