missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

17-Epiestriol, TRC

Artikelnummer. 30010978
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010978 5 mg 5 Milligramm
30010334 2.5 mg 2.50 Milligramm
30008963 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30010978 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5865105MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1228-72-4
Summenformel C18 H24 O3
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-3,16alpha,17alpha-triol, Estriol Imp. E (EP), 17-epi-Estriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16α,17α)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16α,17α-triol (7CI,8CI), (16α,17α)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 16α,17α-Estriol, 16α-Hydroxy-17α-estradiol, 17-Epiestriol, 17α-Estriol, NSC 84051
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S,16R,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16,17-triol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@H]2O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Estra-1,3,5(10)-triene-3,16alpha,17alpha-triol (17-epi-Estriol)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17-,18+/m1/s1
Formelmasse 288.1725
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.