missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

17-Hydroxypregnenolon, TRC

Artikelnummer. 30405014
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30405014 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30405014 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9523201G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 17a-Hydroxypregnenolone
CAS 387-79-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C21 H32 O3
Menge 1 g
Synonym Pregn-5-en-20-one, 3,17-dihydroxy-, (3β)- (9CI, ACI), (3β)-3,17-Dihydroxypregn-5-en-20-one (ACI), Pregn-5-en-20-one, 3β,17-dihydroxy- (8CI), 17-Hydroxy-Δ5-pregnenolone, 17-Hydroxypregnenolone, 17α-Hydroxypregnenolone, 3β,17-Dihydroxy-5-pregnen-20-one, 3β,17α-Dihydroxypregn-5-en-20-one, 5-Pregnen-3β,17α-diol-20-one, NSC 63853
InChI-Formel InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24H,5-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-Name 1-[(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-3,17-Dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 332.48
Formelmasse 332.2351
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.