Learn More
17-O-Acetyl-3-O-methyl-6-oxo-17β-Estradiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 17-O-Acetyl-3-O-methyl-6-oxo 17beta-Estradiol |
| CAS | 20823-31-8 |
| Summenformel | C21H26O4 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 17beta-Acetoxy-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-6-one, 17beta-Hydroxy-3-methoxy-estra-1,3,5(10)-trien-6-one Acetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H26O4/c1-12(22)25-20-7-6-18-16-11-19(23)17-10-13(24-3)4-5-14(17)15(16)8-9-21(18,20)2/h4-5,10,15-16,18,20H,6-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,18+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC(=O)c2c1)OC(=O)C |
| IUPAC-Name | [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-Methoxy-13-methyl-6-oxo-8,9,11,12,14,15,16,17-octahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 342.43 |
| Formelmasse | 342.1831 |