Learn More
Hamilton™ Gastight™ Gelladespritzen der Serie 1700, 10 µl
Artikelnummer. 10527282
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.2 mm
0.3 mm
Produkttyp:
8-Kanal-Spritze für die Gelprobenvorbereitung
Einzelanal Gel-Ladespritze
Länge (metrisch):
2.54 cm
5.08 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Kanüle Produkttyp Länge (metrisch) unitSize
10527282 0.2 mm 8-Kanal-Spritze für die Gelprobenvorbereitung 2.54 cm 1 Stück
11597834 0.2 mm Einzelanal Gel-Ladespritze 5.08 cm 1 Stück
10537282 0.3 mm 8-Kanal-Spritze für die Gelprobenvorbereitung 2.54 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10527282 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 84511
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spritzen sind für Multiplex-DNA-Sequenzierungsanwendungen konzipiert
GASTIGHT Spritzen verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
  • Endverschluss zementierte Nadel (N): Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln in den Spritzenkolben aus Glas am Nullpunkt der Skala einzementiert. Dadurch wird das Totvolumen auf das interne Volumen der Spritze beschränkt. Nicht autoklavierbar. Der Nadelabstand wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
  • Die Spritze verteilt gleichzeitig genau von 0.2 bis 10 μl Proben pro Spritze
  • Punktstil 3: Nadel mit stumpfer Spitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für das Pipettieren
  • Erhältliche Gauges: 0.2, 0.3, 0.4 mm
  • 10μ  Volumen
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Multiplex-DNA-Sequenzierungsanwendungen konzipiert
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 2.54 cm
Produkttyp 8-Kanal-Spritze für die Gelprobenvorbereitung
Max. Druck 1000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Nummer der Kanülenspitze 3
Volumen (metrisch) 10 μl
Sterilität Steril