Learn More
Nucleocapsid protein Human HEK293 anti-SARS-CoV-2, Unconjugated, Clone: AS42, AcroBiosystems
Human HEK293 Monoclonal Antibody
Marke:  ACROBiosystems NUN-S42-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17146571
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Nucleocapsid protein Monoclonal antibody specifically detects Nucleocapsid protein in SARS-CoV-2 samples.
Spezifikation
Spezifikation
Nucleocapsid protein
AS42
Human (HEK293)
RUO
SARS-CoV-2
IgG1
Monoclonal
Unconjugated
100 μg
Primary
-20°C