Learn More
ACROBiosystems Magnetic beadsTM Streptavidin
For capturing the biotinylated proteins or other molecules
Marke:  ACROBiosystems SMB-B01-10mg Beads
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17156721
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
The streptavidin magnetic beads are uniform size, narrow size distribution with large surface area and unique surface coating, it is easy to capture the biotinylated proteins or other molecules, and the bounded protein have no activity lost, can help us get the best performance and highly reproducible results.
Spezifikation
Spezifikation
Streptavidin (SA) has an extraordinarily high affinity for biotin with a dissociation constant (Kd) on the order of 10-14 mol/L, the Biotinylated protein can bind to the SA beads irreversibly. The Magenetic beads are pre-coupled with Streptavidin tetramer
RT
Magnetic Affinity Bead
-20°C, Avoid light