Learn More
S protein RBD Potent Neutralizing Mouse anti-SARS-CoV-2, Unconjugated, Clone: AM128, Chimeric mAb, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  ACROBiosystems SPD-M128-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17156751
  • 459.67 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
S protein RBD Potent Neutralizing Monoclonal antibody specifically detects S protein RBD Potent Neutralizing in SARS-CoV-2 samples.
Spezifikation
Spezifikation
S protein RBD Potent Neutralizing
AM128
Human (HEK293)
RUO
SARS-CoV-2
IgG1
Monoclonal
Unconjugated
100 μg
Primary
-20°C