Learn More
(17α)-3,3-[1,2-Ethandiylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-norpregna-5(10),9(11)-dien-21-nitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [17'-Hydroxyspiro[1,3-dioxolan-2,3'-estra-5'(10'),9'(11')-dien]-17'Alpha-yl]acetonitrile |
| CAS | 190662-30-7 |
| Summenformel | C22 H29 N O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (17Alpha)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-norpregna-5(10),9(11)-diene-21-nitrile, 19-Norpregna-5(10),9(11)-diene-21-nitrile, 3,3-[1,2-ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-, (17α)-, (17α)-3,3-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]-17-hydroxy-19-norpregna-5(10),9(11)-diene-21-nitrile, [17'-Hydroxyspiro[1,3-dioxolan-2,3'-estra-5'(10'),9'(11')-dien]-17'α-yl]acetonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H29NO3/c1-20-7-4-17-16-5-9-22(25-12-13-26-22)14-15(16)2-3-18(17)19(20)6-8-21(20,24)10-11-23/h4,18-19,24H,2-3,5-10,12-14H2,1H3/t18-,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC5(C4)OCCO5)[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N |
| IUPAC-Name | 2-[(8S,13S,14S,17R)-17-Hydroxy-13-methylspiro[1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,2'-1,3-dioxolan]-17-yl]acetonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 355.471 |
| Formelmasse | 355.215 |