missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

17Alpha-Des-(2-hydroxyacetyl)budesonide 17Alpha-Carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30138738
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138738 10 mg 10 Milligramm
17902005 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138738 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD28989510MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 192057-49-1
Summenformel C24H32O6
Molekulargewicht (g/mol) 416.51
Synonym Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 16,17-[butylidenebis(oxy)]-11-hydroxy-3-oxo-, (11β,16α,17α)-, (11β,16α,17α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11-hydroxy-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid, Budesonide 20-Carboxylic Acid
IUPAC-Name (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-11-hydroxy-9,13-dimethyl-16-oxo-6-propyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-diene-8-carboxylic acid
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 17a-Des-(2-hydroxyacetyl)budesonide 17a-Carboxylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H32O6/c1-4-5-19-29-18-11-16-15-7-6-13-10-14(25)8-9-22(13,2)20(15)17(26)12-23(16,3)24(18,30-19)21(27)28/h8-10,15-20,26H,4-7,11-12H2,1-3H3,(H,27,28)/t15-,16-,17-,18+,19?,20+,22-,23-,24-/m0/s1
Formelmasse 416.2199
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.