Learn More
17Alpha-Hydroxyprogesterone Valerate, TRC
Artikelnummer. 30133939
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133939 500 mg 500 Milligramm
30005234 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133939 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH961915500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6677-15-2
Summenformel C26 H38 O4
Molekulargewicht (g/mol) 414.58
Synonym 17α-Hydroxyprogesterone Valerate, 17-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione Valerate
IUPAC-Name [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate
SMILES CCCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 17 alpha-Hydroxyprogesterone Valerate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H38O4/c1-5-6-7-23(29)30-26(17(2)27)15-12-22-20-9-8-18-16-19(28)10-13-24(18,3)21(20)11-14-25(22,26)4/h16,20-22H,5-15H2,1-4H3/t20-,21+,22+,24+,25+,26+/m1/s1
Formelmasse 414.277