Learn More
17α-Methyl-5α-androstan-2β,3α,17β)-triol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 17alpha-Methyl-5alpha-androstane-2beta,3alpha,17beta-triol |
| CAS | 1375064-29-1 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C20H34O3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (2β,3α,5α,17β)-17-Methyl-androstane-2,3,17-triol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H34O3/c1-18-11-17(22)16(21)10-12(18)4-5-13-14(18)6-8-19(2)15(13)7-9-20(19,3)23/h12-17,21-23H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | [H]C12C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]1(C)[C@](CC[C@@]3(C)[C@@]4([H])CC[C@]3(C)O)([H])[C@@]4([H])CC2 |
| IUPAC-Name | (2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-10,13,17-Trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-2,3,17-triol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 322.48 |
| Mehr anzeigen |