Learn More
(17β)-17-Hydroxy-17-methylestr-5(10)-en-3-on, TRC
Artikelnummer. 30401056
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30401056 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401056 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95070010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (17beta)-17-Hydroxy-17-methylestr-5(10)-en-3-one
CAS 2741-75-5
Summenformel C19H28O2
Menge 10 mg
Synonym 17beta-Hydroxy-17-methylestr-5(10)-en-3-one, SC 6582
InChI-Formel InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h15-17,21H,3-11H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1
SMILES CC1(O)CC[C@@H]2[C@@H]3CCC4=C(CCC(=O)C4)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-13,17-dimethyl-1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 288.42
Formelmasse 288.2089