Learn More
17Beta-(Trimethylsiloxy)testosteron, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 17beta-(Trimethylsiloxy)testosterone |
| CAS | 5055-42-5 |
| Summenformel | C22H36O2Si |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 17β-(Trimethylsiloxy)-androst-4-en-3-one, NSC 95147, SC 16148, Silandrone, Testosterone Trimethylsilyl Ether |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H36O2Si/c1-21-12-10-16(23)14-15(21)6-7-17-18-8-9-20(24-25(3,4)5)22(18,2)13-11-19(17)21/h14,17-20H,6-13H2,1-5H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@H]3O[Si](C)(C)C)([H])[C@]3(C)CC4)([H])[C@@]24[H])=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 360.61 |
| Formelmasse | 360.2485 |