missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ 18/10 E-Poli Becherzangen aus Silikon

17.10 € - 19.60 €

Spezifikation

Länge (metrisch) 250 mm
Material 18/10 E-Poli
Typ Becherzange
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Länge (metrisch) Öffnung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Länge (metrisch) Öffnung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10741621
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bochem™
2200
250 mm 150 mm
19.60 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10300891
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bochem™
2190
250 mm 140 mm
17.10 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

250 mm
18/10 E-Poli
Becherzange
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen