Learn More
Bochem™ Kreuzdoppelmuffen aus 18/10 Edelstahl
Zertifiziert nach DIN 12895. Bochem™ 18/10-Edelstahl-Kreuzschlitzköpfe sind in drei Ausführungen erhältlich.
86.15 € - 97.90 €
Spezifikation
Material | Edelstahl (18/10) |
---|---|
Produkttyp | Kreuzmuffe |
Menge | 1 Packungen |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10271871
|
Bochem™
5301 |
6 mm |
86.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10350581
|
Bochem™
5306 |
8 mm |
97.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl 18/10
- DIN 12895
- Drei Ausführungen: Herzschraube M6 ; Innensechskantschraube M6 ; und Sicherungsschraube "Herz" M 8
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
Kreuzmuffe | |
1 Packungen |