Learn More
Bochem™ Tiegelzangen aus 18/10 Edelstahl
8.35 € - 13.95 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10749431
|
Bochem™
2130 |
200 mm |
8.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10438622
|
Bochem™
2132 |
250 mm |
11.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10040771
|
Bochem™
2133 |
300 mm |
13.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
Tiegelzange |