Learn More
Bochem™ Doppelspatel aus Edelstahl8/10 , konisch
Bochem™ Konische Doppelspatel aus 8/10 Edelstahl für die Anwendung im Labor.
Marke: Bochem™ 3175
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Edelstahl
- Spitz zulaufend
- Doppelspatel
Spezifikation
Je 1 | |
Gerade | |
50 mm | |
Edelstahl (18/10) | |
160 x 9 mm | |
160 mm |
Autoklavierbar | |
Dppelspatel | |
9 mm | |
3.5 mm | |
Edelstahl (18/10) |