Learn More
Bochem™ Abdampfschale aus 18/10 Edelstahl
18.30 € - 28.05 €
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10160411
|
Bochem™
8454 |
40 mm |
27.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10109550
|
Bochem™
8560 |
35 mm |
28.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10179590
|
Bochem™
8570 |
20 mm |
18.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Flache und hohe Form erhältlich.Hohe Form verfügt über Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
Form: Flach
Volumen: 50mL
φ/H: 60/20mm
Spezifikation
Flach | |
Edelstahl | |
Abdampfschale |