Learn More
Bochem™ Verdampferschalen aus Edelstahl, abgerundet, mit Rand
Marke: Bochem™ 8455
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Flach | |
Rechteckig | |
240 mm |
18/10 Edelstahl | |
Abdampfschalen | |
45 mm |