Learn More
Bochem™ Flache Abdampfschalen aus 18/10 Edelstahl
Marke: Bochem™ 8571
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Flache und hohe Form erhältlich.Hohe Form verfügt über Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
Form: Flach
Volumen: 75mL
φ/H: 70/20mm
Spezifikation
Flach | |
Edelstahl | |
Abdampfschale | |
70 mm |
75 mL | |
Rund | |
20 mm |