Learn More
Agencinox™ Hohe Abdampfschale aus 18/10 Edelstahl
Beschreibung
- Verdampfungsschale, hohe Form
- Edelstahl-Ausführung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Form | Rund |
| Typ | Abdampfschale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verdampfungsanwendungen |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 85 mm |