Learn More
Agencinox™ Hohe Abdampfschale aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 11751923
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11751923 5 l 1 Stück
11711923 250 mL 1 Stück
11721923 500 mL 1 Stück
11731923 1 L 1 Stück
11701923 125 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11751923 Lieferant Agencinox™ Lieferanten-Nr. 1200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schalen eignen sich für allgemeine Verdunstungsanwendungen. Agencinox™ hochverdunstende 18/10 Edelstahlschalen sind ideal für den Einsatz in medizinischen Umgebungen.
  • Verdampfungsschale, hohe Form
  • Edelstahl-Ausführung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Material Edelstahl (18/10)
Typ Abdampfschale, hoch
Höhe (metrisch) 160 mm
Durchmesser (metrisch) 200 mm