Learn More
Bochem™ Mikrodoppelspatel aus 18/10 Edelstahl
Gebogene, doppelseitige Mikrospatel aus Edelstahl. Die Bochem™ gebogenen, doppelseitigen Mikrospatel sind schlank, chemisch beständig und für die Übertragung kleiner Materialmengen gut geeignet.
2.70 € - 3.00 €
Spezifikation
Form | Gebogen |
---|---|
Menge | Je 1 |
Produkttyp | Mikrodoppelspatel |
Klingenmaterial | Edelstahl (18/10) |
Material | Edelstahl (18/10) |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Sägeblatt | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Sägeblatt | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10214321
|
Bochem™
3014G |
40 mm | 130 x 3 mm |
2.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10373611
|
Bochem™
3021G |
40 mm | 130 x 5 mm |
2.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10504461
|
Bochem™
3023G |
50 mm | 185 x 5 mm |
3.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10560042
|
Bochem™
3024G |
55 mm | 210 x 5 mm |
3.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Langlebige 18/10 Edelstahlkonstruktion.
- Doppelseitig für Vielseitigkeit.
- Schmale Enden für einfachen Zugriff auf Behälter.
- Ein abgerundetes und ein flaches Ende.
Spezifikation
Gebogen | |
Mikrodoppelspatel | |
Edelstahl (18/10) |
Je 1 | |
Edelstahl (18/10) |