Learn More
Bochem™ Propellerrührer aus 18/10 Edelstahl
Enthält drei fixierte Klingen.
Marke: Bochem™ 9111
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20700kg
Beschreibung
- Mitte des Drehzahlbereichs
- Mischen von Medien mit geringer und mittlerer Viskosität
- Ideal für Homogenisierung und Suspendieren
- Axialfluss
Spezifikation
70 mm | |
Homogenisierung und Suspension | |
Je 1 | |
Propeller-Rührwerk |
8 mm | |
500 mm H | |
Mittel bis hoch | |
Niedrig bis mittel |